Learn More
1,4-Benzodioxano-6-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 52.0°C to 53.0°C |
| Color | Beige-amarillo |
| Punto de ebullición | 105°C (20.0 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.