Learn More
1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobenceno, 85 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10660925
1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobenceno, 85 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10660925
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10660925
Marca: Thermo Scientific Acros 385300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 55502-03-9
Fórmula molecular C10H12BrNO3
Peso molecular (g/mol) 274.11
Número MDL MFCD00980317
Clave InChI DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
PubChem CID 2063669
Nombre IUPAC 1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 40°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 165°C to 170°C (0.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4O(CH2)4Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.11
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Trozos adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobenceno, 85 %, Thermo Scientific™ >