Learn More
1,4-Butanodiol diglicidil éter, 60 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105693
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2425-79-8
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00005146
Clave InChI SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
Nombre IUPAC 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)butoximetil]oxirano
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Butanediol diglycidyl ether
Nombre de nota 60%
% mín. CAS 50.0
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 266.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 55% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4650
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: 55,6g/L (20°C).
Viscosidad <15 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 60%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.