Learn More
1-(4-Clorobencil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461558
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23145-88-2
Fórmula molecular C11H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 210.705
Número MDL MFCD00040791
Clave InChI GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.140 g/mL
Punto de ebullición 104°C to 106°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.558
Cantidad 5 g
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido