Learn More
1-(4-Clorofenil)-1H-pirrol-2-carbaldehído, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10783653
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 10783653
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW04034DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 37560-50-2
Fórmula molecular C11H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 205.641
Número MDL MFCD00174283
Clave InChI NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
PubChem CID 737212
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)pirrol-2-carbaldehído
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico