Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-5-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.63 |
Porcentaje de pureza | 97% |