Learn More
Ácido 1,4-ciclohexanodicarboxílico, 99+ %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10741052
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1076-97-7
C8H12O4
172.18
MFCD00001465
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
14106
ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico
C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
1076-97-7
C8H12O4
172.18
MFCD00001465
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
14106
ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico
C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Nombre de nota Mixture of cis and trans
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165°C to 168°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo