Learn More
1,4-Di-terc-butilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11443367
1,4-Di-terc-butilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443367
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11443367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17146.06
1,4-di-tert-butylbenzene (DTBB) is used as a crystallized form from several organic solvents to study the effect of solvents and crystallization conditions on its habit. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics and cross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1,4-di-terc-butilbenceno (DTBB) se utiliza como forma cristalizada de varios disolventes orgánicos para estudiar el efecto de los disolventes y las condiciones de cristalización en su hábito. También se utiliza como disolvente y como intermedio en la fabricación de otros compuestos orgánicos para los productos acabados, como los agentes endurecedores, los plásticos de ingeniería y los agentes de entrecruzamiento.
Solubilidad
insoluble en agua. Soluble en etanol, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1012-72-2
Fórmula molecular C14H22
Peso molecular (g/mol) 190.33
Número MDL MFCD00008836
Clave InChI OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-di-tert-butylbenzene, p-di-tert-butylbenzene, benzene, p-di-tert-butyl, benzene, 1,4-bis 1,1-dimethylethyl, unii-55ptx4kh71, bis 1,1-dimethylethyl benzene, benzene, bis 1,1-dimethylethyl, 1,4-di-t-butylbenzene, acmc-2097up, 1,4-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 13895
Nombre IUPAC 1,4-diterc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Di-tert-butylbenzene
Punto de fusión 75°C to 79°C
Densidad 0.985
Punto de ebullición 236°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1617000
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX01K039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Catalog NumberA17146.14,A17146.06
Número de loteQ02K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog NumberA17146.14,A17146.06
Número de loteP19K021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog NumberA17146.14,A17146.06
Número de loteR02I041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA17146.14,A17146.06
Número de loteQ02F032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17146.14,A17146.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,4-Di-terc-butilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >