Learn More
1,4-Diacetoxi-2-butina, 97 %
Código de producto. p-7024029
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11413707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18182.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1573-17-7
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.16
Número MDL MFCD00014982
Clave InChI TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diacetoxy-2-butyne, but-2-yne-1,4-diyl diacetate, butynediol diacetate, 2-butyne-1,4-diol diacetate, 2-butyne-1,4-diol, diacetate, 2-butyne-1,4-diol, 1,4-diacetate, 4-acetyloxy but-2-yn-1-yl acetate, acmc-209dfx, 2-butyne-1, diacetate, bis acetoxymethyl acetylene
PubChem CID 74081
Nombre IUPAC acetato 4-acetiloxibut-2-inil
SMILES CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diacetoxy-2-butyne
Punto de fusión 27°C to 28°C
Densidad 1.125
Punto de ebullición 116°C to 118°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Índice de refracción 1.454
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 97%