Learn More
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11497856
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497856
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11497856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14003.22
Solicitar formato a granel o personalizado
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is used as polyurethane catalyst, Balis-Hillman reaction catalyst complexing ligand and lewis base. It finds use in dye lasers and in mounting samples for fluorescence microscopy and as anti-fade reagent shown to scavenge free radicals due to flurochrome excitation of fluorochromes. Further, it is an oxidation and polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano se utiliza como catalizador de poliuretano, ligando de complejo de catalizador de la reacción de Balis-Hillman y base de Lewis. Se usa en láseres de colorante, en el montaje de muestras para microscopía de fluorescencia y como reactivo de antidecoloración que ha demostrado eliminar los radicales libres debido a la excitación de los fluorocromos. Además, es un catalizador de oxidación y polimerización.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, benceno, etanol y metiletilcetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 280-57-9
Fórmula molecular C6H12N2
Peso molecular (g/mol) 112.176
Número MDL MFCD00006689
Clave InChI IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
Nombre IUPAC 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano
SMILES C1CN2CCN1CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Punto de fusión 155°C to 160°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Amine-like
Cantidad 100 g
Número UN UN1325
Beilstein 103618
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9669
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,benzene,ethanol and methyl ethyl ketone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >