Learn More
1,4-Dibromobutano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Descripción
1,4-Dibromobutane is used as an intermediate involved in the synthesis of active pharmaceutical ingredient and other organic compounds. It is also used in the investigation of metabolism of two halopropanes such as 1,3-dichloropropane and 2,2-dichloropropane. Further, it acts as a reagent to prepare diazadioxa oxovanadium(IV) macrocyclic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dibromobutano se utiliza como intermedio implicado en la síntesis de los ingredientes farmacéuticos activos y otros compuestos orgánicos. También se utiliza en la investigación del metabolismo de dos halopropanos como el 1,3-dicloropropano y el 2,2-dicloropropano. Además, actúa como reactivo para preparar complejos macrocíclicos de oxovanadio(IV) de diazadioxa.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El 1,4-dibromobutano se utiliza como intermedio implicado en la síntesis de los ingredientes farmacéuticos activos y otros compuestos orgánicos. También se utiliza en la investigación del metabolismo de dos halopropanos como el 1,3-dicloropropano y el 2,2-dicloropropano. Además, actúa como reactivo para preparar complejos macrocíclicos de oxovanadio(IV) de diazadioxa.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dibromobutane |
Punto de fusión | -20°C |
Densidad | 1.82 |
Punto de ebullición | 194°C to 196°C |
Temperatura de inflamación | 131°C (267°F) |
Fórmula lineal | Br(CH2)4Br |
Índice de refracción | 1.5186 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1071199 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |