Learn More
1,4-Dibromobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10347340
1,4-Dibromobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347340
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10347340
Marca: Thermo Scientific Acros 161281000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-52-1
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.92
Número MDL MFCD00000261
Clave InChI ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
Nombre IUPAC 1,4-dibromobutano
SMILES C(CCBr)CBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dibromobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.8080g/mL
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)4Br
Índice de refracción 1.5176 to 1.5196
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Gravedad específica 1.808
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.92
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/06/2024 Catalog Number161285000,161280010,161281000
Número de loteA0456967 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/10/2023 Catalog Number161285000,161280010,161281000
Número de loteA0451532 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number161285000,161280010,161281000
Número de loteA0393847 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number161285000,161280010,161281000
Número de loteA0412877 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number161285000,161280010,161281000
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dibromobutane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,4-Dibromobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.