Learn More
1,4-Diclorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11457747
1,4-Diclorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457747
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11457747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16290.36
Solicitar formato a granel o personalizado
1,4-Dichlorobenzene, is used as moth repellant, air fresheners and toilet blocks and general deodorant for garbage and restrom as well as to control fruit borers and ants, may be applied to tobacco seed beds for blue mold control. It is also used as a pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobenzene is as a used as a minor processing aid in the production of grinding wheels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diclorobenceno se utiliza como repelente de polillas, ambientadores y módulos sanitarios, así como y desodorante general para la basura y baño, así como para el control de hormigas y parásitos de la fruta; puede aplicarse a los lechos de siembra de tabaco para el control del moho azul. También se utiliza como intermediario farmacéutico. El 1,4-diclorobenceno se utiliza como una pequeña ayuda de procesamiento en la producción de ruedas de esmeril.
Solubilidad
es insoluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio y sus aleaciones, así como algunos plásticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-46-7
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 146.998
Número MDL MFCD00000604
Clave InChI OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
Nombre IUPAC 1,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene
Punto de fusión 52°C to 56°C
Densidad 1.248
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Strong
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1680023
Índice Merck 14,3057
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251659 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Número de lote10250469 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2024 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Número de lote10220580 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Número de lote10249005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Número de lote10238486 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: p-Dichlorobenzene
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,4-Diclorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.