Learn More
1,4-Diclorobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479257
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Código de producto. 11479257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21337.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-56-5 | C4H8Cl2 | 127.01 g/mol
Used in organic synthesis including adiponitrile. It is also used as an active pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobutane (1,4-DCB) can be used as an organic solvent (O) for ion-transfer voltammetry at water (W) interface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la síntesis orgánica, incluido el adiponitrilo. También se utiliza como intermediario farmacéutico activo. El 1,4-diclorobutano (1,4-DCB) se puede utilizar como disolvente orgánico (O) para la voltametría de transferencia de iones en la interfaz de agua (W).
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 2,4 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, metales alcalinos y metales alcalinotérreos. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-56-5
Fórmula molecular C4H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 127.01
Número MDL MFCD00001011
Clave InChI KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
PubChem CID 8059
Nombre IUPAC 1,4-diclorobutano
SMILES ClCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobutane
Punto de fusión -38°C
Densidad 1.139
Punto de ebullición 155°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.454
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 635673
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C2.4g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.01
Porcentaje de pureza 97%