Learn More
1,4-Diisopropilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11349789 25 g 25 g
11359789 100 g 100 g
11369789 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11349789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22871.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
1,4-Diisopropylbenzene is used as an intermediate for the synthesis of stabilizers, polymers, synthetic lubricants and hydroperoxides. It is also used in the trivalent actinide-lanthanide separation by phosphorus reagent extraction from aqueous komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations. It finds application in nuclear fuel reprocessing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diisopropilbenceno se utiliza como intermediario para la síntesis de estabilizadores, polímeros, lubricantes sintéticos e hidroperóxidos. También se utiliza en el proceso de separación de actínidos y lantánidos trivalentes mediante la extracción de reactivos de fósforo a partir de complejos acuosos (TALSPEAK, por sus siglas en inglés) para separar los cationes lantánidos trivalentes de los cationes actínidos trivalentes. Se aplica en el reprocesado de combustible nuclear.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-18-5
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.28
Número MDL MFCD00008892
Clave InChI SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
Nombre IUPAC 1,4-di(propan-2-il)benceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diisopropylbenzene
Punto de fusión -17°C
Densidad 0.857
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación 76°C (170°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.489
Cantidad 25 g
Beilstein 1854739
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 99%