Learn More
1,4-Dimetoxinaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used as a reference molecule during the synthesis, separation and analysis of derivatized naphthalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dimetoxinaftaleno puede usarse como molécula de referencia durante la síntesis, separación y análisis de naftalenos derivados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 1,4-dimetoxinaftaleno puede usarse como molécula de referencia durante la síntesis, separación y análisis de naftalenos derivados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethoxynaphthalene |
Punto de fusión | 84°C to 85°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2048082 |
Sinónimo | naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.23 |
Porcentaje de pureza | 96% |