Learn More
1,4-dioxano, 99,8 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10061931
1,4-dioxano, 99,8 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061931
100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Código de producto. 10061931
Marca: Thermo Scientific Acros 326891000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxano, p-dioxano, 1,4-dióxido de etileno, éter de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, dióxido de dietileno, óxido de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-dioxano
Punto de fusión 12.0°C
Nombre de nota Agua <50 ppm
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0340 g/ml
Punto de ebullición 101.0 °C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 12 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.4205 a 1.4220
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Gravedad específica 1.034
Número UN 1165
Viscosidad 1.32 mPa.s (20 °C)
Beilstein 19, 3
Agua 0.005 % máx. (culombimétrico)
Fieser 01,333
Índice Merck 15, 3328
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en etanol, acetona, benceno, tolueno, éter y otros disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.8 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-Dioxane
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,4-dioxano, 99,8 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >