Learn More
1,4-dioxano, más de 99 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10604772
1,4-dioxano, más de 99 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10604772
2.5 l, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10604772
Marca: Thermo Scientific Acros 117110025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxano, p-dioxano, 1,4-dióxido de etileno, éter de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, dióxido de dietileno, óxido de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxano
Punto de fusión 12.0 °C
Nombre de nota 99+ %
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0340 g/ml
Punto de ebullición 101.0°C
Cantidad 2.5 l
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.4205 a 1.4220
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Residuos después de la evaporación 0.01 % máx.
Gravedad específica 1.034
Viscosidad 1.32 mPa.s (20 °C)
Beilstein 19, 3
Agua 0.1 % máx.
Fieser 01,333
Índice Merck 15, 3328
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en etanol, acetona, benceno, tolueno, éter y otros disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Número de loteA0469035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Número de loteA0464504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/07/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Número de loteA0455848 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Número de loteA0449288 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,4-dioxano, más de 99 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >