Learn More
1,4-dioxano d8, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421457
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane-d8
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.13 g/mL
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 1 g
CAS 17647-74-4
Punto de fusión de 12 °C
Punto de ebullición de 101 °C
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL MFCD00044239
Número UN UN1165
Sinónimo 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
Información de solubilidad Miscible with water.
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES C1COCCO1
Nombre IUPAC 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxano
Peso molecular (g/mol) 96.155
PubChem CID 87209
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.16
Porcentaje de pureza 99%