Learn More
1,4-Dithiothreitol, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
POLYSTORMOR
Descripción
- Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones de biotecnología, como electroforesis y cromatografía líquida.
- Para uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dithiothreitol |
Temperatura de inflamación | 109.00°C |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 100 g |
Gravedad específica | 1L = 1.00kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.25 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dithiothreitol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Dithiothreitol
Título del producto
1,4-Dithiothreitol, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido