Learn More
1-(4-Fluorofenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479597
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11479597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22097.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 403-41-8 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-41-8
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.16
Número MDL MFCD00004515,MFCD03092997,MFCD03092998
Clave InChI PSDSORRYQPTKSV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 1-p-fluorophenyl ethanol, p-fluorophenylmethylcarbinol, 4-fluorophenylmethylcarbinol, 1-4-fluorophenyl-1-ethanol, alpha-methyl-4-fluorobenzyl alcohol, 1-4-fluorophenyl-ethanol, 4-fluorophenyl methyl carbinol
PubChem CID 73946
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)etanol
SMILES CC(O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)ethanol
Densidad 1.109
Punto de ebullición 90°C to 92°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2042025
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 98%