Learn More
1,4-Hexadieno, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490541
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11490541
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20060.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-45-0 | C6H10 | 82.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-45-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.146
Número MDL MFCD00009298
Clave InChI PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene
PubChem CID 5365552
Nombre IUPAC (4E)-Hexa-1,4-dieno
SMILES CC=CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Hexadiene
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.71
Punto de ebullición 64°C to 66°C
Temperatura de inflamación −26°C (−15°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.411
Cantidad 25 g
Número UN UN2458
Beilstein 1731889
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 99%