Learn More
1-(4-Piridil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
1-(4-Pyridyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(4-piridil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La 1-(4-piridil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Pyridyl)ethylamine |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2735 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.17 |
Porcentaje de pureza | 97% |