Learn More
1-(4-Piridil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429460
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1-(4-Pyridyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(4-piridil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50392-78-4
Fórmula molecular C7H11N2
Peso molecular (g/mol) 123.18
Número MDL MFCD02245004,MFCD09256818,MFCD09256819
Clave InChI HIZMJYQEHFJWQY-LURJTMIESA-O
Sinónimo 1-4-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-4-yl-ethylamine, 1-pyridin-4-yl ethanamine, 1-4-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 1-4-pyridinyl ethanamin, 4-1-aminoethyl pyridine, alpha-methyl-4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylethylamine, acmc-1aq0e
PubChem CID 247998
Nombre IUPAC 1-piridin-4-iletanamina
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Pyridyl)ethylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%