Learn More
1-(5-cloro-2-hidroxifenilo)-3-fenil-1,3-propanediona, 98 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10535643
1-(5-cloro-2-hidroxifenilo)-3-fenil-1,3-propanediona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10535643
1g; frasco de vidrio
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto. 10535643
Marca: Thermo Scientific Acros 372960010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1, 3-propanedione
CAS 5067-25-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107°C to 112°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H11ClO3
Fórmula lineal C6H5COCH2COC6H3(Cl)OH
Número MDL MFCD00209562
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenylpropane-1,3-dione, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloranyl-2-oxidanyl-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione, cambridge id 5479511, regid_for_cid_724088, 1,3-propanedione,1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl, 1-2-hydroxy-5-chlorophenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloro-2-hydroxy-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,ethylacetate
Clave InChI VOVLKGWYQQCQHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O
Nombre IUPAC 1-(5-cloro-2-hidroxifenilo)-3-fenilpropano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 274.7
PubChem CID 724088
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1-(5-cloro-2-hidroxifenilo)-3-fenil-1,3-propanediona, 98 %, Thermo Scientific™ >