Learn More
(1,5-Ciclooctadieno)diyodoplatino(II), Thermo Scientific™
Código de producto. 15401957
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1,5-Cyclooctadiene)diiodoplatinum (II)
CAS 12266-72-7
Color Amarillo
Fórmula molecular C8H12I2Pt
Número MDL MFCD00050491
Cantidad 1 g
Sinónimo diiodo 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadiene diiodoplatinum ii, cycloocta-1,5-diene diiodoplatinate ii, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; diiodoplatinum
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI QDZCWAOYIXXIQR-PHFPKPIQSA-L
SMILES I[Pt++]I.C1C\C=C/CC\C=C/1
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene; diiodoplatinumbis(ylium)
Peso molecular (g/mol) 557.08
PubChem CID 11734381
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.07
Forma física Polvo