missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11431317
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. The reducing properties of 1,5-diaminonaphthalene (1,5-DAN) as a MALDI matrix ( matrix-assisted laser desorption ionization) to amino acid sequencing and disulfide bond mapping of human urotensin II possessing one disulfide bond, and human guanylin possessing two disulfide bonds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicación
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se han aplicado las propiedades reductoras del 1,5-diaminonaftaleno (1,5-DAN) como matriz MALDI (desorción/ionización láser asistida por matriz) a la secuenciación de aminoácidos y el mapeo de enlaces disulfuro de urotensina II humana con un enlace disulfuro, y la guanilina humana con dos enlaces disulfuro.

Solubilidad
Soluble en agua. (0,3 g/l)

Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2243-62-1
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD00004029
Clave InChI KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
PubChem CID 16720
ChEBI CHEBI:53003
Nombre IUPAC naftaleno-1,5-diamina
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,5-Diaminonaphthalene
Punto de fusión 189°C to 192°C
Punto de ebullición 200°C to 210°C (5 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 907947
Información de solubilidad Soluble in water. (0.3g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'