Learn More
1,5-Difenilcarbazida, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11377458 25 g 25 g
11367458 5 g 5 g
11387458 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11377458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031390.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.282 g/mol
1,5-Diphenylcarbazide is used in the colorimetric determination of chromium, osmium as well as in the detection of cadmium, mercury, magnesium, emetine and aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-22-7
Fórmula molecular C13H14N4O
Peso molecular (g/mol) 242.282
Número MDL MFCD00003013
Clave InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nombre IUPAC 1,3-dianilinourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diphenylcarbazide
Punto de fusión 170°C to 176°C
Color Blanco a crema
Cantidad 25 g
Beilstein 752039
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3321
Información de solubilidad Soluble in glacial acetic acid,alcohol and acetone; Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Grado ACS
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Difenilcarbonohidrazida
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2