Learn More
Alfa Aesar™ 1,5-Hexadien-3-ol, 95 %
Código de producto. 11302056
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. 11302056
Marca: Alfa Aesar™ L03182.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El 1,5-hexadien-3-ol se utiliza en la síntesis de (+)-obtusenina. Se utiliza como intermedio. Sufre una resolución cinética Sharpless y una metatesis de cierre de anillo para producir oxoceno de seis miembros.
Solubilidad
Escasamente soluble.
Notas
Mantener lejos del calor. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-41-4
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00008662
Clave InChI SZYLTIUVWARXOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-hexadien-3-ol, 1,5-hexadiene-3-ol, 3-hydroxy-1,5-hexadiene
PubChem CID 79122
Nombre IUPAC hexa-1,5-dien-3-ol
SMILES C=CCC(C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Hexadien-3-ol
Densidad 0.877
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 2 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719962
Información de solubilidad Sparingly Soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 95%