Learn More
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids
Fits most common rotors, and withstands 20,000 x g
44.50€ - 60.85€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 11 mm |
---|---|
RCF máx. | 20,000 x g |
Graduaciones | 0.1 mL |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Capacidad (métrico) | 1.5 mL |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
30058499
|
BRAND™
780420 |
Clear | No estéril |
44.50€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17493033
|
BRAND™
780421 |
Yellow | Non-sterile |
60.85€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17403043
|
BRAND™
780422 |
Blue | Non-sterile |
60.85€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30058500
|
BRAND™
780423 |
Verde | No estéril |
60.85€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17413043
|
BRAND™
780424 |
Orange | Non-sterile |
60.85€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30058501
|
BRAND™
780425 |
Ámbar | No estéril |
60.85€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Made from virgin polypropylene
- Uniform wall thickness for consistent performance
- Tight, leak-free seal that opens easily, even with gloves
- A variety of colors for easy sample identification
- MTS15 is sterile, Rnase-, DNase-, and DNA-free
Especificaciones
11 mm | |
0.1 mL | |
1.5 mL | |
Centrifugation or room temperature storage | |
41 mm | |
Sí | |
Attached Cap | |
Conical |
20,000 x g | |
Autoclavable | |
Polipropileno | |
Microcentrífuga | |
Bag | |
0.05 oz. | |
1.6 in. |