Learn More
Ácido 1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10883951
Ácido 1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10883951
250 mg, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10883951
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC73101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 950603-35-7
Fórmula molecular C9H10F3N3O2S
Peso molecular (g/mol) 281.25
Número MDL MFCD11101440
Clave InChI PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 33589561
Nombre IUPAC ácido 1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]piperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.25
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Ácido 1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™ >