Learn More
Ácido 1,6-naftiridina-2-carboxílico, 98 %, Acros Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 290.0°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.