Learn More
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11434983
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434983
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11434983
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12269.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El eucaliptol es un ingrediente de muchas marcas de enjuague bucal y antitusígenos. Controla la hipersecreción de moco de las vías respiratorias y el asma mediante la inhibición de citocinas antiinflamatorias. El eucaliptol es un tratamiento eficaz para la rinosinusitis no purulenta. El eucaliptol reduce la inflamación y el dolor cuando se aplica de forma tópica. Elimina las células leucémicas in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (3500 mg/l (a 21 °C). Miscible con éter, alcohol, cloroformo, ácido acético glacial y aceites. Soluble en etanol y éter etílico; ligeramente soluble en tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar este producto químico bajo temperaturas refrigeradas y alejado de ácidos y bases minerales. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 470-82-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00167977
Clave InChI WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-3-oxabiciclo[2.2.2]octano
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cineole
Punto de fusión 1°C
Densidad 0.92
Punto de ebullición 176°C to 177°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.4575
Cantidad 100 mL
Número UN UN3271
Beilstein 105109
Índice Merck 14,3895
Información de solubilidad Soluble in water(3500mg/L (at 21°C). Miscible with ether,alcohol,chloroform,glacial acetic acid,oils. Soluble in ethanol,ethyl ether; slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252388 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/09/2024 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Número de lote10249708 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2024 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Número de lote10247504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2023 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Número de lote10247314 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2023 Catalog NumberA12269,A12269.AE,A12269.AP
Número de lote10239858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Cineole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,8-Cineol
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >