Learn More
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11499673
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499673
500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11499673
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12449.36
Solicitar formato a granel o personalizado
El 1,8-Diazabiciclo[5,4,0]undec-7-eno se utiliza en síntesis orgánica como catalizador, ligando de complejo y base no nucleofílica. Se utiliza como agente protector para la síntesis de cefalosporina y como catalizador del poliuretano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,8-Diazabiciclo[5,4,0]undec-7-ona se usa en síntesis orgánica como catalizador, un ligando de complejo y una base no nucleofílica. Se utiliza como agente protector para la síntesis de cefalosporina y como catalizador de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatibles con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos ácidos, cloruros ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6674-22-2
Fórmula molecular C9H16N2
Peso molecular (g/mol) 152.241
Número MDL MFCD00006930
Clave InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.02
pH 12.8
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 116°C (240°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.522
Cantidad 500 g
Número UN UN3267
Beilstein 508906
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10241892 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/07/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Número de lote10239513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Número de lote10143603 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Número de lote61300390 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Número de loteI8813A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >