Learn More
1-Acetoxi-4-dietilamino-2-butino, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410418
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22396-77-6
Fórmula molecular C10H17NO2
Peso molecular (g/mol) 183.25
Número MDL MFCD00190224
Clave InChI AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetoxy-4-diethylamino-2-butyne, 4-diethylamino but-2-yn-1-yl acetate, 4-diethylamino-but-2-yn-1-yl acetate, 4-diethylamino but-2-ynyl acetate, acmc-209up2, acetic acid 4-diethylamino-2-butynyl ester, 2-butyn-1-ol,4-diethylamino-acetate ester
PubChem CID 2756256
Nombre IUPAC acetato de 4-(dietilamino)but-2-inilo
SMILES CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne
Punto de ebullición 217°C to 218°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Fórmula lineal CH3CO2CH2C≡CCH2N(CH2CH3)2
Índice de refracción 1.456
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 98%