Learn More
1-Acetil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.60€ - 175.00€
CAS | 32161-06-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 141.17 |
Número MDL | MFCD00006190 |
Clave InChI | NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one |
PubChem CID | 122563 |
Nombre IUPAC | 1-acetilpiperidin-4-ona |
SMILES | CC(=O)N1CCC(=O)CC1 |
Descripción
1-Acetyl-4-piperidone is used as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs, and manufacture of fentanyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 1-acetil-4-piperidona se utiliza como intermediario en la fabricación de productos químicos y fármacos, y en la fabricación de fentanilo.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en ácido acético.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
32161-06-1 | |
141.17 | |
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N | |
122563 | |
CC(=O)N1CCC(=O)CC1 |
C7H11NO2 | |
MFCD00006190 | |
1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one | |
1-acetilpiperidin-4-ona |
Especificaciones
1-Acetyl-4-piperidone | |
1.146 | |
112°C (234°F) | |
1.503 | |
116031 | |
Soluble in water. Insoluble in acetic acid. | |
CC(=O)N1CCC(=O)CC1 | |
141.17 | |
141.17 |
32161-06-1 | |
218°C | |
C7H11NO2 | |
MFCD00006190 | |
1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one | |
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N | |
1-acetilpiperidin-4-ona | |
122563 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 250-937-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only