Learn More
1-Adamantanamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-adamantanamina actúa como catalizador en la reacción enantioselectiva de Strecker que sufren las iminas de la fosfinilina. También es útil para fabricar derivados del adamantano, es decir, clorhidrato de amantadina. Se utiliza en el sector farmacéutico como antiviral y como fármaco antiparkinsoniano.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Usar solo en una campana de gases químicos. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes.
La 1-adamantanamina actúa como catalizador en la reacción enantioselectiva de Strecker que sufren las iminas de la fosfinilina. También es útil para fabricar derivados del adamantano, es decir, clorhidrato de amantadina. Se utiliza en el sector farmacéutico como antiviral y como fármaco antiparkinsoniano.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Usar solo en una campana de gases químicos. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Adamantanamine |
Punto de fusión | ∼200°C (sublimation) |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.25 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.