Learn More
Clorhidrato de 1-adamantanamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-adamantanamina se utiliza en el tratamiento profiláctico o sintomático de la gripe A. También se utiliza como antiparkinsoniano para tratar reacciones piramidales adicionales y para la neuralgia posherpética. También se utiliza como antagoinsta receptor NMDA.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), etanol (38 mg/ml a 25 °C), cloroformo (1:18), DMSO (38 mg/ml a 25 °C) y metanol
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del agente oxidante y del agua/humedad.
El clorhidrato de 1-adamantanamina se utiliza en el tratamiento profiláctico o sintomático de la gripe A. También se utiliza como antiparkinsoniano para tratar reacciones piramidales adicionales y para la neuralgia posherpética. También se utiliza como antagoinsta receptor NMDA.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), etanol (38 mg/ml a 25 °C), cloroformo (1:18), DMSO (38 mg/ml a 25 °C) y metanol
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del agente oxidante y del agua/humedad.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Adamantanamine hydrochloride |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99 |
% máx. CAS | 100 |
Punto de fusión | >300.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- 1-Adamantanamine hydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.