Learn More
(+/-)-1-Amino-2-propanol, 94 %, resto de 2-amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338246
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
Código de producto. 11338246
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15343.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Amino-2-propanol is used to study the effect of temperature and water content on the molecular structure and hydrogen bonding of amino-2-propanol, which has been examined by Fourier transform near-infrared (FT-NIR) spectroscopy. Also used in used in the synthesis of protein kinase CK2 inhibitors used in the treatment of neoplasia and other infective diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El amino-2-propanol se utiliza para estudiar el efecto de la temperatura y el contenido de agua en la estructura molecular y la unión de hidrógeno del amino-2-propanol, que se ha examinado por espectroscopia de infrarrojo cercano de transformada de Fourier (FT-NIR). También se utiliza en la síntesis de inhibidores de la CK2 de la proteína quinasa utilizados en el tratamiento de la neoplasia y otras enfermedades infecciosas.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópico, almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-96-6
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00008139
Clave InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
Nombre IUPAC 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Amino-2-propanol
Densidad 0.959
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto de 2-amino-1-propanol
Índice de refracción 1.448
Cantidad 250 g
Número UN UN2735
Beilstein 605275
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 94%