Learn More
Clorhidrato de ácido 1-aminociclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 221.6°C to 225.0°C |
Color | Blanco |
Análisis elemental | 33.52 to 36.31% C, 5.63 to 6.09% H, 9.77 to 10.59% N |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 mg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de ácido 1-aminociclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido