Learn More
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11325018
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325018
2 g
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Código de producto. 11325018
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043968.04
Solicitar formato a granel o personalizado
It acts as a precursor molecule for production of other fluorescent probes such as 1-Azidopyrene, APTS, and N-(1-Pyrene)iodoacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1606-67-3
Fórmula molecular C16H11N
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00004140
Clave InChI YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
Nombre IUPAC piren-1-amina
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyrene
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water (0.576mg/L at 25 deg C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN17L025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number043968.04,043968.02
Número de loteX29H004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043968.04,043968.02
Número de loteE19U026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043968.04,043968.02
Número de loteH14M20 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043968.04,043968.02
Número de loteL18S031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043968.04,043968.02
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >