Learn More
1-Azepanilo(4-piperidinil)metanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10300853
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
CAS 86542-89-4
Fórmula molecular C12H22N2O
Peso molecular (g/mol) 210.321
Número MDL MFCD03372514
Clave InChI BWKOHTHENZSVRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-piperidin-4-ylcarbonyl azepane, 1-azepanyl 4-piperidinyl methanone, azepan-1-yl-piperidin-4-yl-methanone, azepan-1-yl piperidin-4-yl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl azepane, methanone, hexahydro-1h-azepin-1-yl-4-piperidinyl, azaperhydroepinyl 4-piperidyl ketone, 1-4-piperidylcarbonyl azepane, 1-piperid-4-ylcarbonyl azepane
PubChem CID 2794691
Nombre IUPAC azepan-1-il(piperidin-4-il)metanona
SMILES C1CCCN(CC1)C(=O)C2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.32
Porcentaje de pureza 97%