Learn More
1-Azepanilo(4-piperidinil)metanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |