Learn More
1-Benzohidrilazetidina-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15491929 5 g 5 g
15401939 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15491929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64647.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36476-86-5
Fórmula molecular C17H16N2
Peso molecular (g/mol) 248.33
Número MDL MFCD00158910
Clave InChI IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile
PubChem CID 2779290
SMILES N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydrylazetidine-3-carbonitrile
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 482511
Nombre IUPAC 1-(difenilmetil)azetidina-3-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido