Learn More
1-Bencil-1H-indol-5-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563232 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10416862 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10563232
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00835EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 26807-73-8
Fórmula molecular C15H14N2
Peso molecular (g/mol) 222.291
Número MDL MFCD03070173
Clave InChI UYDNPZLYDODKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1h-indol-5-ylamine, 1-benzyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-benzylindole, n-benzyl-5-amino indole, 1-benzylindole-5-ylamine, 5-amino-1benzyl-1h-indole, 5-amino-1-benzyl-1h-indole, 1h-indol-5-amine,1-phenylmethyl
PubChem CID 2794624
Nombre IUPAC 1-bencilindol-5-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 97%