Learn More
Ácido 1-Bencilo-5-fenilbarbitúrico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid is useful as a pharmaceutical intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid |
Punto de fusión | 163°C to 165°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.31 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Cantidad | 25 g |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10157595 | Certificado de análisis | 12/04/2024 | L12954.06,L12954.14 |
10184410 | Certificado de análisis | 24/07/2023 | L12954.06,L12954.14 |
10033748 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L12954.06,L12954.14 |
10190383 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L12954.06,L12954.14 |
10157595 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L12954.06,L12954.14 |