Learn More
1-Boc-3-(yodometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15433968
1-Boc-3-(yodometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433968
500 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Código de producto. 15433968
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57500.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253176-94-2
Fórmula molecular C9H16INO2
Peso molecular (g/mol) 297.14
Número MDL MFCD09951816
Clave InChI CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53249943
Nombre IUPAC 3-(yodometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Cantidad 500 mg
Sinónimo tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.13
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteD13Y003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2025 Catalog NumberH57500.MD,H57500.ME
Número de loteD13Y003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Título del producto
1-Boc-3-(yodometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific™ >