Learn More
1-Boc-3-(metilaminometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Descripción
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo refrigerado.
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo refrigerado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Boc-3-(methylaminomethyl)azetidine |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.28 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 500 mg |