Learn More
1-Boc-4-piperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11338076
1-Boc-4-piperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338076
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11338076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13361.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
1-Boc-4-piperidone is used as a pharmaceutical intermediate. It is involved in the preparation of 1-piperidin-4-yl-substituted butyro- and valerolactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-boc-4-piperidina se utiliza como producto intermedio farmacéutico. Está involucrado en la preparación de 1-piperidina-4-il-sustituida butiro y valerolactamas.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79099-07-3
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD00151800
Clave InChI ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-piperidone, n-boc-4-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, 1-boc-4-piperidinone, boc-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, n-boc-4-piperidinone, boc-piperidone, 1-t-boc-4-piperidone
PubChem CID 735900
Nombre IUPAC terc-butilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-piperidone
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3650236
Información de solubilidad Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10245956 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberL13361.09,L13361.18
Número de lote10243071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2022 Catalog NumberL13361.09,L13361.18
Número de lote61201304 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL13361.09,L13361.18
Número de lote10112732 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL13361.09,L13361.18
Número de lote10232351 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL13361.09,L13361.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Boc-4-piperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >