Learn More
Ácido 1-(Boc-amino)ciclopropanecarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.71€ - 75.17€
CAS 88950-64-5
Fórmula molecular C9H15NO4
Peso molecular (g/mol) 201.22
Número MDL MFCD00083257
Clave InChI DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl aminoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 688396
Nombre IUPAC Ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopropano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15458588
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61992.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15448588
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61992.03
1 g
75.17€
1 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 1-(Boc-amino)ciclopropanecarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals